Stampa…
3-(3-Fluoro-2-methylphenyl)propionic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302483-1G PC302483-5G
APOSPC302483-1GEA 116 EUR
APOSPC302483-1G APOSPC302483-5G
3-(3-Fluoro-2-methylphenyl)propionic acid 98%
3-(3-Fluoro-2-methylphenyl)propionic acid
Formula: C₁₀H₁₁FO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 377083-80-2