Stampa…
3-(3-Fluoro-2-methoxyphenyl)propionic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302482-1G PC302482-5G PC302482-10G
APOSPC302482-1GEA 97.3 EUR
APOSPC302482-1G APOSPC302482-5G APOSPC302482-10G
3-(3-Fluoro-2-methoxyphenyl)propionic acid 97%
3-(3-Fluoro-2-methoxyphenyl)propionic acid
Formula: C₁₀H₁₁FO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09999420
CAS Number: 1092460-70-2