3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propionic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₈ClFO₂ Punto di fusione: 56…59 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04116056 CAS Number: 881190-93-8 |