2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC302475-1G
PC302475-5G
PC302475-10G
APOSPC302475-1GEA
159
EUR
APOSPC302475-1G
APOSPC302475-5G
APOSPC302475-10G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formula:
C₁₀H₈F₃N Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09832285 CAS Number: 1000513-69-8 UN: 3276 ADR: 6.1,III |