Stampa…
2-Methyl-5-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
PC302473-1G PC302473-5G
APOSPC302473-1GEA 159 EUR
APOSPC302473-1G APOSPC302473-5G
2-Methyl-5-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
2-Methyl-5-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
Formula: C₁₁H₁₂F₃NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22201059
CAS Number: 1435806-20-4