Stampa…
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)anisole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302471-1G PC302471-5G
APOSPC302471-1GEA 159 EUR
APOSPC302471-1G APOSPC302471-5G
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)anisole 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)anisole
Formula: C₉H₉F₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18399698
CAS Number: 1261444-86-3