(2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₉F₃O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09832353 CAS Number: 1017779-22-4 |