Stampa…
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
PC302459-1G PC302459-5G
APOSPC302459-1GEA 285 EUR
APOSPC302459-1G APOSPC302459-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide 98%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₉H₇F₄NO
Peso molecolare: 221,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19687194
CAS Number: 1323966-43-3