Stampa…
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302458-5G PC302458-1G
APOSPC302458-5GEA 116 EUR
APOSPC302458-5G APOSPC302458-1G
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₆F₄O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22201034
CAS Number: 1373920-90-1