Stampa…
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
PC302457-5G PC302457-1G
APOSPC302457-5GEA 118 EUR
APOSPC302457-5G APOSPC302457-1G
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₉H₆F₄O₂
Peso molecolare: 222,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22201033
CAS Number: 1373920-67-2