2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1-(Bromomethyl)-2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formula:
C₈H₅BrF₄O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16652442 CAS Number: 1240257-47-9 UN: 3265 ADR: 8,III |