Stampa…
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302449-1G PC302449-5G PC302449-10G
APOSPC302449-1GEA 136 EUR
APOSPC302449-1G APOSPC302449-5G APOSPC302449-10G
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzylamine 97%
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzylamine
Formula: C₉H₁₁F₂NO
Peso molecolare: 187,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258721
CAS Number: 1017779-86-0