Stampa…
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302448-25G PC302448-5G PC302448-1G
APOSPC302448-25GEA 449 EUR
APOSPC302448-25G APOSPC302448-5G APOSPC302448-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzonitrile 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₅ClFN
Peso molecolare: 169,59 g/mol
Punto di fusione: 58…60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660169
CAS Number: 886500-98-7