Stampa…
(2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302447-1G PC302447-5G PC302447-10G
APOSPC302447-1GEA 159 EUR
APOSPC302447-1G APOSPC302447-5G APOSPC302447-10G
(2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid 98%
(2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid
Formula: C₉H₈ClFO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832268
CAS Number: 1017777-68-2