Stampa…
2-Chloro-5-fluorophenylacetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302443-10G PC302443-5G PC302443-1G
APOSPC302443-10GEA 77.1 EUR
APOSPC302443-10G APOSPC302443-5G APOSPC302443-1G
2-Chloro-5-fluorophenylacetonitrile 97%
2-Chloro-5-fluorophenylacetonitrile
Formula: C₈H₅ClFN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06246270
CAS Number: 395675-23-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III