2,4-Difluoro-3-methoxybenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₆F₂O₃ Punto di fusione: 195 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02258905 CAS Number: 178974-97-5 |