Stampa…
2,4-Difluoro-3-methoxybenzaldehyde 90%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302436-1G PC302436-25G PC302436-5G PC302436-10G
APOSPC302436-1GEA 40.6 EUR
APOSPC302436-1G APOSPC302436-25G APOSPC302436-5G APOSPC302436-10G
2,4-Difluoro-3-methoxybenzaldehyde 90%
2,4-Difluoro-3-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₆F₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115930
CAS Number: 870837-66-4