Stampa…
2,3-Difluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
PC302431-1G PC302431-5G
APOSPC302431-1GEA 207 EUR
APOSPC302431-1G APOSPC302431-5G
2,3-Difluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
2,3-Difluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
Formula: C₁₀H₁₁F₂NO₃
Punto di fusione: 260 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832370
CAS Number: 1256482-63-9