Stampa…
2,3-Dichloro-6-fluorophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302430-10G PC302430-5G PC302430-1G
APOSPC302430-10GEA 430 EUR
APOSPC302430-10G APOSPC302430-5G APOSPC302430-1G
2,3-Dichloro-6-fluorophenol 98%
2,3-Dichloro-6-fluorophenol
Formula: C₆H₃Cl₂FO
Peso molecolare: 180,99 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 886497-60-5