Stampa…
α-Bromo-2,3-dichloro-6-fluorotoluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302429-10G PC302429-5G PC302429-50G
APOSPC302429-10GEA 373 EUR
APOSPC302429-10G APOSPC302429-5G APOSPC302429-50G
α-Bromo-2,3-dichloro-6-fluorotoluene 98%
α-Bromo-2,3-dichloro-6-fluorotoluene
Formula: C₇H₄BrCl₂F
Peso molecolare: 257,92 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115873
CAS Number: 886497-51-4