Stampa…
2,3-Dichloro-6-fluorobenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302428-5G PC302428-1G
APOSPC302428-5GEA 205 EUR
APOSPC302428-5G APOSPC302428-1G
2,3-Dichloro-6-fluorobenzonitrile 98%
2,3-Dichloro-6-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂Cl₂FN
Peso molecolare: 190,00 g/mol
Punto di fusione: 38…40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115878
CAS Number: 79544-26-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III