Stampa…
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302427-1G PC302427-5G
APOSPC302427-1GEA 174 EUR
APOSPC302427-1G APOSPC302427-5G
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formula: C₉H₅Cl₂F₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832274
CAS Number: 1017777-86-4