Stampa…
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302421-1G PC302421-5G
APOSPC302421-1GEA 80 EUR
APOSPC302421-1G APOSPC302421-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzonitrile
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzonitrile
Formula: C₈H₄F₃NO
Peso molecolare: 187,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832329
CAS Number: 1017778-48-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III