Stampa…
2-(Difluoromethoxy)-4-fluorobenzyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302419-1G PC302419-5G PC302419-10G
APOSPC302419-1GEA 128 EUR
APOSPC302419-1G APOSPC302419-5G APOSPC302419-10G
2-(Difluoromethoxy)-4-fluorobenzyl bromide 98%
2-(Difluoromethoxy)-4-fluorobenzyl bromide
Formula: C₈H₆BrF₃O
Peso molecolare: 255.03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832363
CAS Number: 1017779-42-8
UN: 3261
ADR: 8 II