Stampa…
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302415-25G PC302415-5G PC302415-10G
APOSPC302415-25GEA 213 EUR
APOSPC302415-25G APOSPC302415-5G APOSPC302415-10G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₄ClF₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03412204
CAS Number: 90381-07-0