Stampa…
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
PC302414-1G PC302414-250MG PC302414-5G
APOSPC302414-1GEA 237 EUR
APOSPC302414-1G APOSPC302414-250MG APOSPC302414-5G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formula: C₁₀H₈F₄O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22201074
CAS Number: 1373920-82-1