Stampa…
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302413-5G PC302413-1G
APOSPC302413-5GEA 339 EUR
APOSPC302413-5G APOSPC302413-1G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₉H₉F₄N
Peso molecolare: 207,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22201070
CAS Number: 1373921-00-6