Stampa…
(4,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302405-1G PC302405-5G PC302405-250MG
APOSPC302405-1GEA 371 EUR
APOSPC302405-1G APOSPC302405-5G APOSPC302405-250MG
(4,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid 98%
(4,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₂F₂(OCH₃))CH₂COOH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660348
CAS Number: 886761-73-5