3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC302404-1G
PC302404-5G
PC302404-10G
APOSPC302404-1GEA
148
EUR
APOSPC302404-1G
APOSPC302404-5G
APOSPC302404-10G
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula:
C₉H₉F₃O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18398589 CAS Number: 1261750-58-6 |