Stampa…
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-toluic acid
PC302395-25G PC302395-5G PC302395-1G
APOSPC302395-25GEA 121 EUR
APOSPC302395-25G APOSPC302395-5G APOSPC302395-1G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₄ClF₃O₂
Peso molecolare: 224,57 g/mol
Punto di fusione: 158…161 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972755
CAS Number: 115754-20-6