Stampa…
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302394-5G PC302394-10G PC302394-1G
APOSPC302394-5GEA 65.4 EUR
APOSPC302394-5G APOSPC302394-10G APOSPC302394-1G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₄ClF₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095197
CAS Number: 83279-38-3