Stampa…
(3,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302393-1G PC302393-5G
APOSPC302393-1GEA 105 EUR
APOSPC302393-1G APOSPC302393-5G
(3,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid 98%
(3,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₂F₂(OCH₃))CH₂COOH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660333
CAS Number: 886761-63-3