(2-Fluoro-5-methylphenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302388-1G
PC302388-5G
PC302388-250MG
APOSPC302388-1GEA
128
EUR
APOSPC302388-1G
APOSPC302388-5G
APOSPC302388-250MG
(2-Fluoro-5-methylphenyl)acetic acid 98%
(2-Fluoro-5-methylphenyl)acetic acid
Formula:
C₉H₉FO₂ Punto di fusione: 90…93 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06660230 CAS Number: 203314-27-6 |