Stampa…

2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: 2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid

PC302387-1G PC302387-5G
APOSPC302387-1GEA 105 EUR
APOSPC302387-1G APOSPC302387-5G
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formula: C₁₀H₈F₄O₃
Peso molecolare: 252,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22201046
CAS Number: 1373920-85-4

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR