Stampa…
2-Bromo-6-chloro-4-fluoroanisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302382-5G PC302382-10G PC302382-1G
APOSPC302382-5GEA 132 EUR
APOSPC302382-5G APOSPC302382-10G APOSPC302382-1G
2-Bromo-6-chloro-4-fluoroanisole 98%
2-Bromo-6-chloro-4-fluoroanisole
Formula: C₇H₅BrClFO
Peso molecolare: 239,47 g/mol
Punto di fusione: 40…41 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115952
CAS Number: 222712-93-8