Stampa…
2-Bromo-4-chloro-6-fluoroanisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302381-5G PC302381-10G PC302381-1G
APOSPC302381-5GEA 123 EUR
APOSPC302381-5G APOSPC302381-10G APOSPC302381-1G
2-Bromo-4-chloro-6-fluoroanisole 98%
2-Bromo-4-chloro-6-fluoroanisole
Formula: C₇H₅BrClFO
Peso molecolare: 239,47 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115953
CAS Number: 886499-78-1