2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302379-5G
PC302379-10G
PC302379-1G
APOSPC302379-5GEA
203
EUR
APOSPC302379-5G
APOSPC302379-10G
APOSPC302379-1G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula:
C₈H₃Cl₂F₃O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09743917 CAS Number: 25922-41-2 |