(2,4-Difluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302376-1G
PC302376-5G
PC302376-10G
APOSPC302376-1GEA
148
EUR
APOSPC302376-1G
APOSPC302376-5G
APOSPC302376-10G
(2,4-Difluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid 98%
(2,4-Difluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid
Formula:
(C₆H₂F₂(OCH₃))CH₂COOH Peso molecolare: 186,16 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04115939 CAS Number: 886499-32-7 |