(2,3-Difluoro-6-methoxyphenyl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC302374-1G
PC302374-5G
APOSPC302374-1GEA
163
EUR
APOSPC302374-1G
APOSPC302374-5G
(2,3-Difluoro-6-methoxyphenyl)acetic acid
(2,3-Difluoro-6-methoxyphenyl)acetic acid
Formula:
(C₆H₂F₂(OCH₃))CH₂COOH Peso molecolare: 186.16 g/mol Punto di fusione: 125…127 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04116025 CAS Number: 886501-88-8 |