(2,3-Difluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(2,3-Difluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid
PC302373-1G
PC302373-5G
PC302373-25G
APOSPC302373-1GEA
299
EUR
APOSPC302373-1G
APOSPC302373-5G
APOSPC302373-25G
(2,3-Difluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid 98%
(2,3-Difluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid
Formula:
C₉H₈F₂O₃ Peso molecolare: 202,15 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06660319 CAS Number: 886503-70-4 |