Stampa…
6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
PC302370-1G PC302370-5G PC302370-25G
APOSPC302370-1GEA 87.3 EUR
APOSPC302370-1G APOSPC302370-5G APOSPC302370-25G
6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₉H₄F₄O
Peso molecolare: 206,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22201035
CAS Number: 1373920-97-8