Stampa…
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302368-25G PC302368-5G PC302368-1G
APOSPC302368-25GEA 417 EUR
APOSPC302368-25G APOSPC302368-5G APOSPC302368-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid 97%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid
Formula: C₈H₆ClFO₃
Peso molecolare: 204,59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115947
CAS Number: 886499-58-7