Stampa…
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302367-5G PC302367-10G PC302367-1G
APOSPC302367-5GEA 139 EUR
APOSPC302367-5G APOSPC302367-10G APOSPC302367-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 97%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₆ClFO₂
Peso molecolare: 188,59 g/mol
Punto di fusione: 95…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115946
CAS Number: 112641-64-2