Stampa…
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302362-1G PC302362-5G
APOSPC302362-1GEA 92.8 EUR
APOSPC302362-1G APOSPC302362-5G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₉H₈BrF₃
Peso molecolare: 253.06 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660296
CAS Number: 886502-86-9