Stampa…
5-Fluoro-2-methoxycinnamic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(5-Fluoro-2-methoxyphenyl)acrylic acid
PC302360-1G PC302360-5G PC302360-10G
APOSPC302360-1GEA 88.7 EUR
APOSPC302360-1G APOSPC302360-5G APOSPC302360-10G
5-Fluoro-2-methoxycinnamic acid 97%
5-Fluoro-2-methoxycinnamic acid
Formula: C₁₀H₉FO₃
Peso molecolare: 196,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03002811
CAS Number: 157518-45-1