Stampa…
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302358-1G PC302358-5G
APOSPC302358-1GEA 102 EUR
APOSPC302358-1G APOSPC302358-5G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆F₄O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11519336
CAS Number: 1092460-86-0