Stampa…
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine
PC302356-1G PC302356-5G PC302356-10G PC302356-25G
APOSPC302356-1GEA 21.9 EUR
APOSPC302356-1G APOSPC302356-5G APOSPC302356-10G APOSPC302356-25G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₅F₄NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16652514
CAS Number: 123572-63-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III