Stampa…
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302354-1G PC302354-5G
APOSPC302354-1GEA 158 EUR
APOSPC302354-1G APOSPC302354-5G
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆ClF₃O₂
Peso molecolare: 226,58 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11519357
CAS Number: 874821-52-0