Stampa…
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302350-1G PC302350-5G PC302350-25G
APOSPC302350-1GEA 139 EUR
APOSPC302350-1G APOSPC302350-5G APOSPC302350-25G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formula: C₁₀H₈F₃NO
Peso molecolare: 215,18 g/mol
Punto di fusione: 50…53 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832301
CAS Number: 1000555-32-7