Stampa…
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Hydroxy-3-methoxybenzotrifluoride
PC302349-1G PC302349-5G
APOSPC302349-1GEA 125 EUR
APOSPC302349-1G APOSPC302349-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenol 98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenol
Formula: C₈H₇F₃O₂
Peso molecolare: 192,14 g/mol
Punto di fusione: 45…47 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832303
CAS Number: 53903-59-6